Tisk…
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 5-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110258-10G OR110258-1G OR110258-5G
APOSOR110258-10GEA 11380 CZK
APOSOR110258-10G APOSOR110258-1G APOSOR110258-5G
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrO₂S
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756246
CAS číslo: 13771-68-1