Tisk…
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110254-1G OR110254-250MG
APOSOR110254-1GEA 9100 CZK
APOSOR110254-1G APOSOR110254-250MG
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Vzorec: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
MW: 255,701 g/mol
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12545990
CAS číslo: 1227954-92-8