4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110246-1G
OR110246-250MG
APOSOR110246-1GEA
7280
CZK
APOSOR110246-1G
APOSOR110246-250MG
4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Vzorec:
C₁₁H₁₃N₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12406816 CAS číslo: 1227954-86-0 |