Tisk…
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110245-1G OR110245-250MG
APOSOR110245-1GEA 5860 CZK
APOSOR110245-1G APOSOR110245-250MG
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Vzorec: C₉H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272060
CAS číslo: 5023-12-1