4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110244-1G
OR110244-250MG
APOSOR110244-1GEA
6290
CZK
APOSOR110244-1G
APOSOR110244-250MG
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Vzorec:
C₉H₈N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12406815 CAS číslo: 132522-82-8 |