Tisk…
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110239-1G OR110239-250MG
APOSOR110239-1GEA 9920 CZK
APOSOR110239-1G APOSOR110239-250MG
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Vzorec: C₆H₁₂N₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756249
CAS číslo: 894880-65-0