Tisk…
Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-8-carboxylate
OR110233-1G OR110233-5G
APOSOR110233-1GEA 5030 CZK
APOSOR110233-1G APOSOR110233-5G
Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₄
MW: 207,183 g/mol
Bod tání: 203…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02930634
CAS číslo: 149396-34-9