Tisk…
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110227-1G OR110227-5G
APOSOR110227-1GEA 0 CZK
APOSOR110227-1G APOSOR110227-5G
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂N₂
MW: 229,106 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064758
CAS číslo: 176949-20-5