Tisk…
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Morpholino-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR110226-1G OR110226-250MG
APOSOR110226-1GEA 3310 CZK
APOSOR110226-1G APOSOR110226-250MG
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Vzorec: C₆H₁₀N₄OS
MW: 186.235 g/mol
Bod tání: 194…196 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06243029
CAS číslo: 71125-44-5