2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110223-1G
OR110223-250MG
APOSOR110223-1GEA
6620
CZK
APOSOR110223-1G
APOSOR110223-250MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₀ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02253188 CAS číslo: 64788-54-1 |