Tisk…
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(2-methyl-1,-3-thiazol-4-yl)-acetate
OR110217-5G OR110217-25G
APOSOR110217-5GEA 3540 CZK
APOSOR110217-5G APOSOR110217-25G
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
Bod varu: 114 °C
Hustota: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052519
CAS číslo: 37128-24-8