Tisk…
5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110216-1G OR110216-5G
APOSOR110216-1GEA 6620 CZK
APOSOR110216-1G APOSOR110216-5G
5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Vzorec: C₈H₈IN₃
MW: 273.074 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520131
CAS číslo: 1227955-23-8