Tisk…
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110176-1G OR110176-5G
APOSOR110176-1GEA 2070 CZK
APOSOR110176-1G APOSOR110176-5G
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrNO₅
MW: 314,089 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11112161
CAS číslo: 1010072-35-1