Tisk…
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110174-1G OR110174-5G
APOSOR110174-1GEA 4400 CZK
APOSOR110174-1G APOSOR110174-5G
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456075
CAS číslo: 6850-22-2