Tisk…
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110171-1G OR110171-250MG
APOSOR110171-1GEA 6620 CZK
APOSOR110171-1G APOSOR110171-250MG
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Vzorec: C₁₂H₁₄ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22370026
CAS číslo: 1427460-97-6