Tisk…
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110164-1G OR110164-250MG
APOSOR110164-1GEA 7870 CZK
APOSOR110164-1G APOSOR110164-250MG
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
Bod tání: 205…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22421936
CAS číslo: 1427460-96-5