4-(3-Methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110159-1G
OR110159-250MG
APOSOR110159-1GEA
5860
CZK
APOSOR110159-1G
APOSOR110159-250MG
4-(3-Methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Vzorec:
C₉H₉N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22370030 CAS číslo: 1427460-99-8 |