Tisk…
(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-3-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethylacrylamide, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-dimethylaminopropenone, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR110156-1G OR110156-5G OR110156-10G
APOSOR110156-1GEA 1820 CZK
APOSOR110156-1G APOSOR110156-5G APOSOR110156-10G
(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₂ClNO
MW: 209.68 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172116
CAS číslo: 28587-05-5