Tisk…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110147-1G OR110147-250MG
APOSOR110147-1GEA 21160 CZK
APOSOR110147-1G APOSOR110147-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Vzorec: C₈H₇BrN₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602378
CAS číslo: 1427460-82-9