3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110129-1G
OR110129-250MG
APOSOR110129-1GEA
11410
CZK
APOSOR110129-1G
APOSOR110129-250MG
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₈H₇ClN₂ MW: 166.608 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21336365 CAS číslo: 334711-68-1 |