Tisk…
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110125-1G OR110125-5G
APOSOR110125-1GEA 695 CZK
APOSOR110125-1G APOSOR110125-5G
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954949
CAS číslo: 154235-77-5