Tisk…
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110115-1G OR110115-250MG
APOSOR110115-1GEA 10580 CZK
APOSOR110115-1G APOSOR110115-250MG
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Vzorec: C₁₄H₂₁N₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12103247
CAS číslo: 1155102-93-4