6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110113-1G
OR110113-250MG
APOSOR110113-1GEA
19840
CZK
APOSOR110113-1G
APOSOR110113-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Vzorec:
C₈H₇BrN₄O MW: 255,071 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24850059 CAS číslo: 474709-32-5 |