Tisk…
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110106-1G OR110106-250MG
APOSOR110106-1GEA 10250 CZK
APOSOR110106-1G APOSOR110106-250MG
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₂₆N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909347
CAS číslo: 1440535-47-6