Tisk…
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (7-aminoheptyl)carbamate, tert-Butyl (7-aminohept-1-yl)carbamate, 1,7-Diaminoheptane, N-BOC protected
OR1101-1G OR1101-100MG OR1101-250MG
APOSOR1101-1GEA 6350 CZK
APOSOR1101-1G APOSOR1101-100MG APOSOR1101-250MG
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₂₆N₂O₂
MW: 230.347 g/mol
Bod varu: 96…100 °C (0.1 mm Hg)
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02094498
CAS číslo: 99733-18-3