Tisk…
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110099-1G OR110099-250MG
APOSOR110099-1GEA 19840 CZK
APOSOR110099-1G APOSOR110099-250MG
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
Vzorec: C₇H₅Br₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23159162
CAS číslo: 1427460-73-8