Tisk…
2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR110092-100MG OR110092-1G
APOSOR110092-100MGEA 8270 CZK
APOSOR110092-100MG APOSOR110092-1G
2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄N₂OS
MW: 176,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24562615
CAS číslo: 93794-41-3