Tisk…
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110089-1G
APOSOR110089-1GEA 8830 CZK
APOSOR110089-1G
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂N₂O
MW: 239,058 g/mol
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00763947
CAS číslo: 294874-71-8