Tisk…
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110083-1G OR110083-10G OR110083-5G
APOSOR110083-1GEA 8830 CZK
APOSOR110083-1G APOSOR110083-10G APOSOR110083-5G
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₆ClNO₃S
MW: 313,8 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23381091
CAS číslo: 1440535-35-2