Tisk…
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110082-1G OR110082-5G
APOSOR110082-1GEA 8830 CZK
APOSOR110082-1G APOSOR110082-5G
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₉H₇ClN₂OS
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16250568
CAS číslo: 243968-08-3