Tisk…
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110075-1G OR110075-5G
APOSOR110075-1GEA 8440 CZK
APOSOR110075-1G APOSOR110075-5G
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂N₃
MW: 240,089 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126821
CAS číslo: 1239850-50-0