Tisk…
3-[(Dimethylamino)methylene]tetrahydro-4H-pyran-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110074-1G OR110074-5G
APOSOR110074-1GEA 7740 CZK
APOSOR110074-1G APOSOR110074-5G
3-[(Dimethylamino)methylene]tetrahydro-4H-pyran-4-one
3-[(Dimethylamino)methylene]tetrahydro-4H-pyran-4-one
Vzorec: C₈H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18830261
CAS číslo: 727382-75-4