Tisk…
5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110065-1G OR110065-5G
APOSOR110065-1GEA 0 CZK
APOSOR110065-1G APOSOR110065-5G
5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
Vzorec: C₆H₄N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24850055
CAS číslo: 681135-47-7