Tisk…
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110061-1G OR110061-10G OR110061-5G
APOSOR110061-1GEA 6950 CZK
APOSOR110061-1G APOSOR110061-10G APOSOR110061-5G
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole, tech
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₃Br₂N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23159157
CAS číslo: 1427460-60-3