Tisk…
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110055-1G OR110055-5G
APOSOR110055-1GEA 6020 CZK
APOSOR110055-1G APOSOR110055-5G
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14897196
CAS číslo: 149771-15-3