Tisk…
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110049-5G OR110049-10G
APOSOR110049-5GEA 910 CZK
APOSOR110049-5G APOSOR110049-10G
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Vzorec: C₈H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22376562
CAS číslo: 17403-47-3