Tisk…
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110042-1G OR110042-5G
APOSOR110042-1GEA 1740 CZK
APOSOR110042-1G APOSOR110042-5G
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00455976
CAS číslo: 37493-34-8