Tisk…
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110041-1G OR110041-5G OR110041-10G
APOSOR110041-1GEA 3310 CZK
APOSOR110041-1G APOSOR110041-5G APOSOR110041-10G
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.215 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18207652
CAS číslo: 15441-51-7