Tisk…
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110006-1G OR110006-250MG OR110006-5G
APOSOR110006-1GEA 5200 CZK
APOSOR110006-1G APOSOR110006-250MG APOSOR110006-5G
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂
Bod tání: 56…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025855
CAS číslo: 869901-22-4