Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl (12-aminododecyl)carbamate, tert-Butyl (12-aminododec-1-yl)carbamate, 1,12-Diaminododecane, N-BOC protected, Boc-NH-C12-NH2
OR1098-100MG
OR1098-250MG
OR1098-1G
APOSOR1098-100MGEA
2070
CZK
APOSOR1098-100MG
APOSOR1098-250MG
APOSOR1098-1G
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 95%
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected
Vzorec:
C₁₇H₃₆N₂O₂ Bod tání: 45 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02094503 CAS číslo: 109792-60-1 |