Tisk…
4-Nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR10961-1G OR10961-250MG OR10961-5G
APOSOR10961-1GEA 2780 CZK
APOSOR10961-1G APOSOR10961-250MG APOSOR10961-5G
4-Nitropyridine 95%
4-Nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
MW: 124.097 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054554
CAS číslo: 1122-61-8