Tisk…
Sodium 3-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10911X-25G OR10911X-5G
APOSOR10911X-25GEA 6220 CZK
APOSOR10911X-25G APOSOR10911X-5G
Sodium 3-chlorobenzoate
Sodium 3-chlorobenzoate
Vzorec: C₇H₄ClO₂·Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059569
CAS číslo: 17264-88-9