Tisk…
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10893-500MG OR10893-50MG
APOSOR10893-500MGEA 6880 CZK
APOSOR10893-500MG APOSOR10893-50MG
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411194
CAS číslo: 407640-21-5