Tisk…
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
OR10892-1G OR10892-250MG OR10892-5G
APOSOR10892-1GEA 1410 CZK
APOSOR10892-1G APOSOR10892-250MG APOSOR10892-5G
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025052
CAS číslo: 7151-76-0
UN: 1759
ADR: 8,III