Tisk…
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Methylsulphonamido)benzoic acid, N-(3-Carboxyphenyl)methanesulphonamide
OR10891-1G OR10891-5G
APOSOR10891-1GEA 3060 CZK
APOSOR10891-1G APOSOR10891-5G
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Vzorec: C₈H₉NO₄S
MW: 215,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00596197
CAS číslo: 28547-13-9
UN: 1759
ADR: 8,III