Tisk…
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]phenol, 4-[(Dimethylcarbamoyl)methyl]phenol
OR10858-1G OR10858-5G
APOSOR10858-1GEA 9100 CZK
APOSOR10858-1G APOSOR10858-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453072
CAS číslo: 76472-23-6