Tisk…

Diethyl 2-hydroxymalonate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Diethyl 2-hydroxypropane-1,3-dioate

OR10853-10G OR10853-1G OR10853-5G
APOSOR10853-10GEA 14490 CZK
APOSOR10853-10G APOSOR10853-1G APOSOR10853-5G
Diethyl 2-hydroxymalonate
Diethyl 2-hydroxymalonate
Vzorec: C₇H₁₂O₅
Bod varu: 120…122 °C (15 mm Hg)
Hustota: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038932
CAS číslo: 13937-08-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR