Tisk…
4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
OR10835-1G OR10835-5G
APOSOR10835-1GEA 827 CZK
APOSOR10835-1G APOSOR10835-5G
4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
Vzorec: C₁₂H₁₇BrO₃
MW: 289,166 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411183
CAS číslo: 112598-18-2