Tisk…
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10823-500MG OR10823-50MG
APOSOR10823-500MGEA 4140 CZK
APOSOR10823-500MG APOSOR10823-50MG
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Vzorec: C₉H₁₀N₂·C₂H₂O₄
MW: 236.224 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863232
CAS číslo: 296775-93-4