Tisk…
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Diethyl [3-(ethoxycarbonyl)-2-methylprop-2-en-1-yl]phosphonate, Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylbut-2-enoate
OR10804-5G OR10804-1G
APOSOR10804-5GEA 9990 CZK
APOSOR10804-5G APOSOR10804-1G
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate
Vzorec: C₁₁H₂₁O₅P
Bod varu: 284…287 °C
Hustota: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445507
CAS číslo: 41891-54-7